Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 0 EUR
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06227438
Núm. CAS: 173089-81-1