2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR305601-1G
OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA
470
EUR
APOSOR305601-1G
APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula:
C₇H₈N₂ MW: 120,152 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18382584 Núm. CAS: 23596-28-3 |