1-Benzyl-D-proline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-D-Bzl-Pro-OH
OR305608-1G
OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA
69.6
EUR
APOSOR305608-1G
APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Formula:
C₁₂H₁₅NO₂ MW: 205.253 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06656733 Núm. CAS: 56080-99-0 |