1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
OR305616-25G
APOSOR305616-25GEA 149 EUR
APOSOR305616-25G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄N₂S·ClH
MW: 254,779 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26743820
Núm. CAS: 913614-18-3