Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-bromo-2-(2-cyanophenyl)ethanoate, 2-(1-Bromo-2-methoxy-2-oxoethyl)benzonitrile
OR30563-100MG OR30563-1G OR30563-250MG
APOSOR30563-100MGEA 140 EUR
APOSOR30563-100MG APOSOR30563-1G APOSOR30563-250MG
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038664
Núm. CAS: 885953-43-5
UN: 3265
ADR: 8,III