1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305630-250MG
APOSOR305630-250MGEA 116 EUR
APOSOR305630-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999197
Núm. CAS: 5654-95-5