1H-Indol-4-ylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1H-Indol-4-yl)acetic acid
OR305636-1G OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA 190 EUR
APOSOR305636-1G APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09837549
Núm. CAS: 16176-74-2