1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Proveedor: Apollo Scientific
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 132 EUR
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094806
Núm. CAS: 741253-05-4