6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30565-1G OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA 358 EUR
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226912
Núm. CAS: 188861-59-8