6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G OR30570-100MG OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA 418 EUR
APOSOR30570-1G APOSOR30570-100MG APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formula: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022337
Núm. CAS: 188861-57-6