Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR30574-1G OR30574-250MG
APOSOR30574-1GEA 74.1 EUR
APOSOR30574-1G APOSOR30574-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Thieno[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631145
Núm. CAS: 272-23-1