3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 0 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11052627
Núm. CAS: 28783-17-7