3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30583-1G OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA 435 EUR
APOSOR30583-1G APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869741
Núm. CAS: 94191-12-5