4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30601-1G OR30601-250MG
APOSOR30601-1GEA 938 EUR
APOSOR30601-1G APOSOR30601-250MG
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
4-Bromo-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520860
Núm. CAS: 54569-28-7