3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR306025-1G OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA 906 EUR
APOSOR306025-1G APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16308461
Núm. CAS: 91427-34-8