2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR306041-100MG
OR306041-1G
OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA
364
EUR
APOSOR306041-100MG
APOSOR306041-1G
APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formula:
C₁₃H₁₅BrO₃ Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16458589 Núm. CAS: 1226383-83-0 |