8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30605-1G OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA 372 EUR
APOSOR30605-1G APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834590
Núm. CAS: 929074-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III