3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR306108-1G OR306108-25G OR306108-5G
APOSOR306108-1GEA 161 EUR
APOSOR306108-1G APOSOR306108-25G APOSOR306108-5G
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₉NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676116
Núm. CAS: 1363404-87-8