1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₉N₃O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602189
Núm. CAS: 1159737-11-7