2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2H-Spiro[benzofuran-3,4'-piperidine]
OR306350-1G
OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA
1160
EUR
APOSOR306350-1G
APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formula:
C₁₂H₁₅NO MW: 189,254 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20488777 Núm. CAS: 171-77-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...