2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 491 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
MW: 258.294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703327
Núm. CAS: 71904-80-8