3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 0 EUR
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26096974
Núm. CAS: 1439900-52-3