5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 29 EUR
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038481
Núm. CAS: 69383-60-4