4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 198 EUR
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆Cl₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869749
Núm. CAS: 1072895-86-3