2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 362 EUR
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Pto. de fusión: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23143908
Núm. CAS: 1417519-28-8