4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 575 EUR
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22379683
Núm. CAS: 1365763-16-1