2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 438 EUR
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12032771
Núm. CAS: 340006-71-5
UN: 3259
ADR: 8,III