3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869751
Núm. CAS: 1159511-18-8