6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR306620-1G
OR306620-100MG
OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA
387
EUR
APOSOR306620-1G
APOSOR306620-100MG
APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.173 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18255573 Núm. CAS: 75893-75-3 |