6-Cyclopropylpicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR306621-1G OR306621-250MG
APOSOR306621-1GEA 574 EUR
APOSOR306621-1G APOSOR306621-250MG
6-Cyclopropylpicolinic acid
6-Cyclopropylpicolinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255566
Núm. CAS: 1256793-43-7