5-Cyclopropylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 654 EUR
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802408
Núm. CAS: 893738-23-3