5-Cyclopropylpicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR306657-1G OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA 574 EUR
APOSOR306657-1G APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17259279
Núm. CAS: 1174322-66-7