3-Cyclopropylisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 575 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261166
Núm. CAS: 1256785-01-9