3-Bromo-5-azaindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197.032 g/mol
Pto. de fusión: 184…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690126
Núm. CAS: 23612-36-4