1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30687-1G OR30687-5G OR30687-10G
APOSOR30687-1GEA 29 EUR
APOSOR30687-1G APOSOR30687-5G APOSOR30687-10G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972468
Núm. CAS: 5235-10-9