3,5-Dimethylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307002-1G OR307002-250MG OR307002-5G
APOSOR307002-1GEA 232 EUR
APOSOR307002-1G APOSOR307002-250MG APOSOR307002-5G
3,5-Dimethylmorpholine
3,5-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065032
Núm. CAS: 123-57-9
UN: 1993
ADR: 3,III