5-Vinylpyrrolidone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 5-Vinylpyrrolidin-2-one
OR307048-1G OR307048-5G OR307048-250MG
APOSOR307048-1GEA 145 EUR
APOSOR307048-1G APOSOR307048-5G APOSOR307048-250MG
5-Vinylpyrrolidone
5-Vinylpyrrolidone
Formula: C₆H₉NO
MW: 111,142 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C (10 mm Hg)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12911927
Núm. CAS: 7529-16-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III