tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 128 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04113636
Núm. CAS: 104227-71-6