cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 173 EUR
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311246
Núm. CAS: 1011-85-4