Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307146-1G OR307146-5G
APOSOR307146-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307146-1G APOSOR307146-5G
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226.269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312167
Núm. CAS: 1459-96-7