1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307160-1G OR307160-25G OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307160-1G APOSOR307160-25G APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03444368
Núm. CAS: 54210-32-1