3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR307162-1G
OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA
166
EUR
APOSOR307162-1G
APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₂BrN₃O₂ MW: 191,971 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19441764 Núm. CAS: 784193-37-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...