Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307164-1G OR307164-250MG OR307164-5G
APOSOR307164-1GEA 66.7 EUR
APOSOR307164-1G APOSOR307164-250MG APOSOR307164-5G
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18072591
Núm. CAS: 827316-43-8