tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 56.7 EUR
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,089 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976492
Núm. CAS: 1448855-35-3