4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 136 EUR
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543653
Núm. CAS: 1024120-52-2