1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1-Ethoxy-ethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
OR307170-1G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 43.5 EUR
APOSOR307170-1G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁IN₂O
MW: 266,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123601
Núm. CAS: 575452-22-1