1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24540501
Núm. CAS: 815608-06-1