3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307176-1G OR307176-5G
APOSOR307176-1GEA 154 EUR
APOSOR307176-1G APOSOR307176-5G
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976501
Núm. CAS: 880767-18-0