Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indazole
OR30719-1G
APOSOR30719-1GEA 36.4 EUR
APOSOR30719-1G
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109401
Núm. CAS: 1092351-82-0