1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 212 EUR
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₉Br
MW: 197.072 g/mol
Pto. Ebullición: 110…113 °C (18 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11109720
Núm. CAS: 57807-28-0